Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de bilis rojo violeta
Descripción
- Formulación: Extracto de levadura 3 g/l, peptona 7 g/l, sal biliar n.º 3 1,5 g/l, lactosa 10 g/l, cloruro sódico 5 g/l, agar 15 g/l, rojo neutro 0,03 g/l, violeta cristal 2 mg/l.
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario
Certifications
BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD |
| Color | Rojo violeta |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de bilis rojo violeta |
| Tipo de producto | Agar de bilis rojo violeta |
| Formulación | 3 g/l de extracto de levadura, 7 g/l de peptona, 1,5 g/l de sales biliares n.° 3, 10 g/l de lactosa, 5 g/l de cloruro de sodio, 15 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro, 2 mg/l de violeta de cristal |
| Para utilizar con (aplicación) | Para enumerar organismos coliformes en productos lácteos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: oxgall