Learn More
BD Base nitrogenada de levadura sin aminoácidos Difco™
Descripción
La base nitrogenada de levadura sin aminoácidos contiene todas las sales inorgánicas y vitaminas esenciales necesarias para el cultivo de levaduras, excepto histidina, metionina, triptófano y una fuente de carbohidratos.
- Se prepara según la modificación de Guenter de la formulación Wickerman de la base de nitrógeno de levadura
- Buena respuesta de cultivo con «Kloeckera apiculata» 9774 y «Saccharomyces cerevisiae» 9080
- pH (0,67% de solución, 25 °C): 5,4 ± 0,2
Las levaduras son unicelulares, eucariotas; células que brotan generalmente con forma redonda a ovalada o alargada. Se multiplican principalmente por la producción de blastoconidias (brotes). Las colonias de levadura son húmedas y cremosas o de textura lisas a membranosa. Las levaduras se consideran patógenos oportunistas.
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000 |
| Color | Blanco a blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | base nitrogenada de levadura sin aminoácidos |
| Tipo de producto | base nitrogenada de levadura sin aminoácidos |
| Formulación | Fuente de nitrógeno: 5 g/l de sulfato amónico Vitaminas: 2 μg/l de biotina, 400 μg/l de pantotenato de calcio, 2 μg/l de ácido fólico, 2000 μg/l de inositol, 400 μg/l de niacina, 200 μg/l de ácido p-aminobenzoico, 400 μg/l de hidrocloruro de piridoxina, 200 μg/l de riboflavina, 400μg/l de hidrocloruro de tiamina Compuestos que suministran oligoelementos: 500,0 μg/l de ácido bórico, 40,0 μg/l de sulfato de cobre, 100,0 μg/l de yoduro de potasio, 200,0 μg/l de cloruro férrico, 400,0 μg/l de sulfato de manganeso, 200,0 μg/l de molibdato sódico, 400,0 μg/l de sulfato de cinc Sales: 1,0 g/l de fosfato monopotásico, 0,5 g/l de sulfato de magnesio, 0,1 g/l de cloruro sódico, 0,1 g/l de cloruro cálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para clasificar las levaduras según la asimilación del nitrógeno |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |