Learn More
BD Antisueros de serotipado de Haemophilus influenzae de Difco™
Código de producto. 11752874
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Antisuero Poly
Antisuero Tipo b
Antisuero Tipo c
Antisuero Tipo d
Antisuero Tipo e
Antisuero Tipo f
Antisuero tipo A
Descripción:
Antisuero Poly
Antisuero tipo A
Antisuero tipo b
Antisuero tipo c
Antisuero tipo d
Antisuero tipo e
Antisuero tipo f
Tamaño de la unidad:
1 ML
1 ml
Código de producto. Tipo de producto Descripción unitSize
11752874 Antisuero Tipo d Antisuero tipo d 1 ml
11722734 Antisuero Poly Antisuero Poly 1 ML
11788333 Antisuero Tipo b Antisuero tipo b 1 ML
11732734 Antisuero tipo A Antisuero tipo A 1 ML
11742874 Antisuero Tipo c Antisuero tipo c 1 ml
11762874 Antisuero Tipo e Antisuero tipo e 1 ml
11782874 Antisuero Tipo f Antisuero tipo f 1 ml
7 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto. 11752874
Marca: BD 227901
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Úselo en pruebas de aglutinación en portaobjetos para el serotipado de Haemophilus influenzae
  • Liofilizado
  • Rehidratar a 1 ml
  • Tipo: Antisueros
  • Vida útil: 965 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Descripción Antisuero tipo d
Tipo de producto Antisuero Tipo d
Para utilizar con (aplicación) Úselo en pruebas de aglutinación en portaobjetos para el serotipado de Haemophilus influenzae
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Difco Haemophilus Influenzae Antiserum Type d
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide