Learn More
BD Portaobjetos con reactivo DrySlide™
Código de producto. 11712994
Click to view available options
Cantidad:
15/Paq.
25/Paq.
75/Paq.
Tipo:
Kit PYR
Reactivo de Indole
Reactivo de nitrocefina
Reactivo de oxidasa
Tamaño de la unidad:
15 PCS
75 PCS
paquete de 25
paquete de 75
Código de producto. 11712994
Marca: BD 231748
Un método cómodo para los análisis bioquímicos de bacterias Los portaobjetos de ensayo autónomos y listos para su uso constan de una película con revestimiento de 35 mm o papel impregnado, que funciona como una matriz portadora para reactivos de análisis microbiológico.
  • Procedimiento de un solo paso: sin necesidad de rehidratación
  • No es necesario manipular tiras de papel finas y no hay portaobjetos de vidrio involucrados.
  • Cada portaobjetos individual contiene cuatro áreas de reacción.
  • El indol DrySlide es una prueba de indol de 30 segundos que utiliza una formulación de DMABA (p-dimetilaminobenzaldehído al 5 %) para detectar bacterias que producen indol.
  • La nitrocefina DrySlide es una prueba cualitativa para detectar la presencia de bacterias que producen β-lactamasa y cumple con las directrices de NCCLS; cada portaobjetos contiene un casete de reactivo impregnado con nitrocefina.
  • La oxidasa DrySlide con cada portaobjetos está recubierta de una película con un reactivo de oxidasa (diclorhidrato de N, N, N',N'-tetrametil-p-fenilendiamina) para comprobar la presencia de actividad de citocromo C oxidasa en bacterias; un resultado positivo produce un color morado en cuestión de 20 segundos
  • El kit de PYR DrySlide tiene L-pirrolidonil-β-naftilamida que se utiliza para una rápida identificación provisional de enterococos del grupo D y estreptococos del grupo A; incluye 15 portaobjetos y 15 ampollas para aplastar de 0,5 ml
Información de órdenes
Los portaobjetos se envasan individualmente y se suministran en prácticos paquetes dispensadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Reactivo de Indole
Cantidad 75/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la reacción del indol de bacterias
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD BBL DrySlide Indole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Dimethylaminobenzaldehyde