Learn More
BD Placa Falcon™ RODAC™
Diseñado para estudios ambientales de contaminación microbiana
Marca: BD 210340
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rejilla de 10 mm con 21 cuadrados
- Área de la superficie : aproximadamente 25 cm2
- Estéril, con tapa
- Desechables
Información de órdenes
20 por manguito.
Especificaciones
Sí | |
Sí | |
Funda | |
15 mm |
∼ 25 cm2 | |
Estériles | |
20/funda | |
65 mm |