Learn More
Tampón de tinción de suero fetal bovino, BD
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Preparado a partir de tejidos linfoides, médula ósea, sangre periférica y células de cultivo
- Mantenga la viabilidad celular y maximice las intensidades de señal de fluorescencia mediante fluorocromos sensibles al pH.
- Contiene inhibidor metabólico y azida sódica.
- Para dilución, aplicación de reactivos fluorescentes y suspensión
- Solución acuosa tamponada con suero bovino fetal y azida sódica al ≤ 0,09 %
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Incluye | Proteínas de FBS inactivadas por calor y azida sódica al 0,09 % o a un porcentaje menor |
| Cantidad | 500mL |
| Aplicación validada | RUO |
| Tipo de producto | Tampón de tinción de FBS |
Para uso exclusivo en investigación.