Learn More
BD Sistemas GasPak™ 150
Código de producto. 11749022
Click to view available options
Ventilado/a:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11749022
Marca: BD 260628
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tarro de policarbonato de 10,5 de D.E. x 11 pulg de altura (27 x 28 cm); tapa con junta tórica (con o sin ventilación, según el modelo); conjunto de abrazadera y tornillo de apriete manual; tres cámaras de reacción del catalizador; 10 cargas del catalizador; gradilla para placas Petri en acero inoxidable esterilizable en autoclave con pinzas; soporte para tubos de cultivo El modelo con ventilación también se suministra con una manguera de goma y una abrazadera para tubos.
Requires
El modelo sin ventilación (y el modelo con ventilación, si no se utiliza un sistema de tanque) requiere un sobre desechable para el generador de gas.
Modelos ventilados y no ventilados
Gaspak 150 Complete dimensions: 8.5 H x 10 in. dia. without the lid; 11.25 in. H with lid
Igual que los sistemas GasPak™ 100, pero incluye tarro anaerobio de mayor tamaño
  • Proporcionan todos los componentes necesarios para producir atmósferas anaeróbicas, microaerófilas o aeróbicas enriquecidas con CO2
  • Capacidad para treinta y seis placas Petri de 100 x 15 mm, doce placas Petri de 150 x 15 mm o 13 tubos de cultivo
  • Hay disponibles modelos con y sin ventilación para satisfacer una amplia variedad de necesidades
  • Modelo sin ventilación para procedimientos anaerobios
  • Modelo con ventilación para sistemas de evacuación/sustitución que utilizan gases de depósitos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sistema anaerobio 150
Para utilizar con (aplicación) Generación de entornos de anaerobios, microaerófilos (reducción de oxígeno) o enriquecidos con CO2
Admite Placas de Petri de 100 x 15 mm (36), placas de Petri de 150 x 15 mm (12) o tubos de cultivo (13)
Incluye Tarro de policarbonato (no ventilado), tapa con sellado con junta tórica, 3 cámaras de reacción por catalización, 10 cargas, gradilla y soporte para tubos
Línea de productos GasPak
Tamaño Grande
Ventilado/a No