Learn More
BD Recipientes de incubación del sistema de generación de gas GasPak™ EZ
Código de producto. 10118924
Click to view available options
Admite:
Placas de Petri (de 15 a 18)
Placas de Petri (de 30 a 33)
Tamaño:
Estándar
Grande
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10118924
Marca: BD 260671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de una amplia gama de bacterias. Los recipientes de incubación de sistemas de generación de gas BD Difco™ GasPak™ EZ son sistemas multiuso capaces de admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas mediante el uso de sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de una amplia gama de bacterias. Los recipientes de incubación de sistemas de generación de gas BD Difco™ GasPak™ EZ son sistemas multiuso capaces de admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas mediante el uso de sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
  • Recipientes resistentes a productos químicos e irrompibles
  • Hay disponibles gradillas para placas de Petri extraíbles (se venden por separado).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Recipiente de incubación EZ
Tipo de tapón Cierre fácil
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Desechables No
Formato Caja completa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas
Admite Placas de Petri (de 15 a 18)
Línea de productos GasPak
Cantidad Cada uno
Tamaño Estándar