Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: sobres del sistema de recipientes
Se utilizan en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2. Sistemas y suministros de generación de gases BD Difco™ GasPak™ EZ: Las bolsitas del sistema de contenedor proporcionan la comodidad de procesos sin catalizador.
Marca: BD 260001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso tanto en recipientes GasPak™ EZ como en tarros GasPak™ 100 y GasPak™ 150
- Los sobres no requieren agua ni catalizador para su activación y están diseñados para proporcionar una rápida generación de gas para una proliferación bacteriana óptima.
Especificaciones
Bolsitas para sistema de recipientes anaerobios EZ | |
Sobre | |
Sistema de recipientes anaeróbicos GasPak™ EZ | |
GasPak™ |
De 2 °C a 25 °C | |
Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas | |
Indicador | |
20 bolsitas/caja |
Título del producto
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido