Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: Sobres para sistema de recipientes
Click to view available options
Tipo:
Bolsitas para sistema de recipientes anaerobios EZ
Sobres para sistema de recipientes EZ Campy
Sobres para sistema de recipientes de CO2 EZ
Para utilizar con (equipo):
Sistema de recipientes EZ Campy
Sistema de recipientes anaeróbicos GasPak™ EZ
Sistema de recipientes de CO2 EZ
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Descripción
- Para su uso tanto en recipientes GasPak™ EZ como en tarros GasPak™ 100 y GasPak™ 150
- Los sobres no requieren agua ni catalizador para su activación y están diseñados para proporcionar una rápida generación de gas para una proliferación bacteriana óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sobres para sistema de recipientes de CO2 EZ |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 25 °C |
| Formato | Sobre |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de recipientes de CO2 EZ |
| Línea de productos | GasPak |
| Cantidad | 20 bolsitas/caja |
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2