Learn More
BD Solución Hoechst 33342
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hoechst 33342 es un tinte de bisbenzimidazol con alta especificidad para unirse a ADN bicatenario (se une preferentemente a pares de bases A-T). Este tinte es útil para etiquetar ADN bicatenario y así visualizar núcleos.
- Se puede excitar a ∽ 355 nm mediante una fuente de luz UV (rayo láser UV o lámpara de arco de mercurio)
- Emite luz fluorescente azul alrededor de la emisión máxima a 461 nm cuando ligado al ADN
- El tratamiento con ribonucleasa no es necesario para evitar la tinción de ARN inespecífica
- Concentración: 1 mg/l
- Tamaño: 1 mg
Adquisición de imágenes/inmunofluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solución Hoechst 33342 |
| Cantidad | 1 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción fluorescente, Bioimágenes, Inmunofluorescencia (IF) |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |