Learn More
Cóctel de enriquecimiento de células dendríticas humanas, BD
Código de producto. 15839368
Click to view available options
Cantidad:
5mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Evite la exposición a la piel y los ojos, la ingestión y el contacto con el calor, los ácidos y los metales.
Código de producto. 15839368
Marca: BD Biosciences 558420
Evite la exposición a la piel y los ojos, la ingestión y el contacto con el calor, los ácidos y los metales.
Includes
  • Cóctel de enriquecimiento de células dendríticas humanas, 5,0 ml:
  • CD3 antihumano de ratón con biotina, clon UCHT1
  • CD14 antihumano de ratón con biotina, clon M5E2
  • CD19 antihumano de ratón con biotina, clon HIB19
  • C41a antihumano de ratón con biotina, clon HIP8
  • CD56 antihumano de ratón con biotina, clon B159
  • C66b antihumano de ratón con biotina, Clon G10F5
  • C235a antihumano de ratón con biotina (glicoforina A), clon GA-R2 (HIR2)
  • IgE antihumana de ratón con biotina, clon G7-26
  • en solución acuosa tamponada que contiene azida sódica al 0,09 %
  • Partículas de estreptavidina BD IMag Plus - DM, 7,5 ml:
  • En solución acuosa tamponada que contiene BSA™ y azida sódica al 0,09 %
Para la selección de células dendríticas negativas de sangre periférica
Tiñe simultáneamente eritrocitos, plaquetas y la mayoría de los leucocitos excepto las células dendríticas. A continuación, se realiza una selección negativa para el enriquecimiento de las células dendríticas no etiquetadas.
  • Contiene anticuerpos monoclonales biotinilados que reconocen antígenos expresados en eritrocitos, plaquetas y leucocitos periféricos que no sean células dendríticas.
  • Las partículas de estreptavidina BD IMag™ Plus - DM son nanopartículas magnéticas que tienen estreptavidina conjugada covalentemente con sus superficies.
  • Evita la activación accidental de células dendríticas enriquecidas mediante el uso de reactivos que no se unen directamente a células dendríticas.
Aplicaciones:
Citometría de flujo, cultivo tisular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Incluye Cóctel de enriquecimiento de células dendríticas humanas, 5 ml: CD3 antihumano de ratón con biotina, clon UCHT1, CD14, clon M5E2, CD19, clon HIB19, CD41a, clon HIP8, CD56, clon B159, CD66b, clon G10F5, CD235a (glicoforina A), clon GA-R2 (HIR2), IgE, clon G7-26, partículas de estreptavidina BD IMag Plus - DM, 7,5 ml
Cantidad 5mL
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Cóctel de enriquecimiento de células dendríticas
Para uso exclusivo en investigación