missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Kit II de ELISA IL-2 humana

Código de producto. 15876338
Click to view available options
Cantidad:
2 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15876338

Marca: BD 550611

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

2 placas de 96 pocillos rompibles recubiertas con anticuerpo IL-2 antihumano; anticuerpo de detección: IL-2 antihumana biotinilada; concentrado enzimático (250X): Conjugado de peroxidasa de rábano; IL-2 humana recombinante, liofilizada, 4 viales; diluyente estándar; concentrado de lavado (20X); reactivo A sustrato; reactivo B sustrato; solución de parada; selladores de placas adhesivas

Para la determinación cuantitativa de interleucinas humanas en muestras de suero, plasma y cultivo celular

La prueba OptEIA™ es una prueba ELISA tipo sándwich de fase sólida (enzimoinmunoanálisis de adsorción).

  • Utiliza un anticuerpo monoclonal específico para la IL-2 recubierta sobre una placa de 96 pocillos
  • Desarrollado para la precisión con muestras de suero y plasma

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-2
reactividad cruzada Humano
Incluye 2 placas de 96 pocillos rompibles bien recubiertos con anticuerpo IL-2 antihumano, IL-2 antihumano biotinilizado, conjugado de HRP (250X), 4 viales de IL-2 humana recombinante (liofilizado), diluyente de patrón, concentrado de lavado (20X), reactivo de sustrato A, reactivo de sustrato B, parada
Cantidad 2 placas
Tipo de muestra Suero, plasma, cultivo celular
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Determinación cuantitativa de interleucinas humanas, ELISA
Tipo de producto Kit II de ELISA para IL-2 humano

Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado