Learn More
BD Kit de análisis de células madre pluripotentes humanas y de ratón
Para analizar las células en busca de la expresión de la superficie celular y los marcadores de pluripotencia intracelular y los marcadores de diferenciación
Marca: BD 560477
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Alertas:
Contiene un 4 % de paraformaldehído (PFA) y está clasificado como nocivo
Includes: SSEA-4, Oct3/4 y SSEA-1
Descripción
Proporciona los reactivos necesarios para realizar citometría de flujo multicolor en células madre embrionarias humanas (hESCs), células madre embrionarias de ratón (mESCs) y células madre pluripotentes inducidas (iPS)
Citometría de flujo
Especificaciones
Citometría de flujo | |
SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, Oct3/4 PerCP-Cy™5.5, SSEA-1 PE, anticuerpos de control de isotipos, tampón de fijación BD Cytofix™, tampón BD Perm/Wash™, compensación BD™ compBead Plus | |
50 pruebas |
Para uso exclusivo en investigación