Learn More
BD Tampón de fijación de ICC
Código de producto. 15826168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
15826168 100 ml cada uno
1 options
Contiene formol, que es nocivo y un posible carcinógeno
Código de producto. 15826168
Marca: BD 550010
Contiene formol, que es nocivo y un posible carcinógeno
Para tinción inmunocitoquímica de citoquinas
Útil para la fijación de células no teñidas adheridas a portaobjetos microscópicos
  • Solución salina tamponada con pH neutro
  • Se utiliza para preservar las células linfoides humanas y de roedores
Inmunocitoquímica (citocentrifugados)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Tipo de producto Tampón de fijación de ICC
Cantidad 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Fijación de células sin teñir en portaobjetos para tinción inmunocitoquímica de citoquinas
Para uso exclusivo en investigación