Learn More
BD Jurkat Cell Lysate
Convenient to use and useful control for western blotting application
Marca: BD 611451
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Source is rich in endogenously expressed proteins
- Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
- Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
- Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
Especificaciones
Western Blot | |
500 μg | |
Human | |
-20°C |
T-cell Leukemia | |
1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol | |
1 mg/mL |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido