Learn More
Tampón de lisado, BD
Reactivo de lisado tamponado a base de cloruro de amonio tamponado
Marca:  BD Biosciences 555899
112.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15838518
  • 201.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Concentración: 10x
  • Lisa glóbulos rojos tras la tinción de anticuerpos monoclonales en una dilución.
  • Mantiene la viabilidad de los leucocitos después de la lisis de los glóbulos rojos.
  • La solución de lisado da como resultado una separación adecuada de la difusión de luz de linfocitos y residuos de glóbulos rojos por citometría de flujo.
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Líquido
RUO
de 4 °C
100 ml
Tampón de lisado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.