Learn More
BD Tarjetas y componentes de RPR Macro-Vue™
For large-scale testing in public health and clinical laboratories
Marca:  BD 276709
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17352421
  • 227.00€ / paquete de 10
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La suspensión del antígeno de la tarjeta de RPR es un antígeno1 cardiolipina de partículas de carbono que detecta reagina, una sustancia similar a un anticuerpo presente en suero o plasma de personas sifilíticas, y ocasionalmente en suero o plasma de personas con otras condiciones agudas o crónicas. La reagina se une al antígeno de prueba, que consiste en partículas de colesterol recubiertas de lecitina cardiolipina, lo que provoca una floculación macroscópica.
  • Complejidad de CLIA: Moderado
  • Prueba no treponémica
  • Para la detección serológica de la sífilis como se describe en el Manual de pruebas para la sífilis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Detecta la reagina presente en el suero de pacientes sifilíticos
Para pruebas a gran escala en laboratorios clínicos y de salud pública
10/Paq.
Tarjetas de control RPR
Tarjetas de control RPR BD Macro-Vue, círculo de 18 mm