Learn More
BD Pruebas de tarjetas de RPR (reagina plasmática rápida) MacroVue™ con puntos circulares de 18 mm:Suspensión de antígenos
Procedimiento de prueba no treponémica para la detección serológica de sífilis
259.00€ - 324.00€
Especificaciones
Analitos detectables | Detecta la reagina presente en el suero de pacientes sifilíticos |
---|---|
Tipo | Suspensión de antígenos |
Formulación | Cardiolipina al 0,003 %, lecitina del 0,020 al 0,022 %, colesterol al 0,09 %, 0,0125 M de EDTA, 0,01 M de Na2HPO4, 0,01 M de KH2PO4, azida sódica al 0,2 %, carbón al 0,02 %, cloruro de colina 10 % p/v, agua desionizada/destilada |
Para utilizar con (aplicación) | Detección serológica de sífilis |
Alertas:
La suspensión antigénica de la tarjeta RPR contiene azida sódica, que es nociva si se ingiere. En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. La azida sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre y formar azidas metálicas altamente explosivas. Tras desechar el producto, abra el grifo y deje que salga abundante agua para despejar las cañerías de cualquier acumulación de azidas.
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17342451
|
BD
270309 |
Ampolla de 3 ml, 10/sp | Suspensión de antígenos |
259.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17352451
|
BD
270333 |
Ampolla de 3 ml, 3/sp | Suspensión de antígenos |
324.00€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La suspensión del antígeno de la tarjeta de RPR es un antígeno1 cardiolipina de partículas de carbono que detecta reagina, una sustancia similar a un anticuerpo presente en suero o plasma de personas sifilíticas. La reagina se une al antígeno de prueba, que consiste en partículas de colesterol recubiertas de lecitina cardiolipina, lo que provoca una floculación macroscópica.
- Se recomienda cuando se extrae sangre venosa y se dispone de un gran volumen de suero, como en los laboratorios de salud pública y clínicos
- Varios kits de pruebas de la tarjeta RPR están disponibles con todos los suministros necesarios para realizar el procedimiento
- Hay disponible una amplia gama de tamaños de kit
- El antígeno y los componentes de prueba pueden adquirirse por separado
- Las tarjetas de prueba están disponibles en papel de filtro de 10, 15 y 30 puntos circulares
- BD Dispenstirs™ se incluyen con pruebas para servir como dispositivos de pipeteo y dispersión
- Cuando la muestra contiene anticuerpos, la floculación ocurre con la coaglutinación de partículas de carbono del antígeno de la tarjeta RPR, que aparecen en forma de grupos negros destacando sobre el fondo blanco de la tarjeta
- Las muestras no reactivas muestran un color gris claro uniforme
- En situaciones especiales, cuando los resultados de la prueba no treponémica se requieren rápidamente y la muestra se recoge como plasma en EDTA, se puede utilizar la prueba de la tarjeta de RPR de puntos circulares de 18 mm si la prueba se realiza en un plazo de 24 horas
Especificaciones
Detecta la reagina presente en el suero de pacientes sifilíticos | |
Suspensión de antígenos | |
Cardiolipina al 0,003 %, lecitina del 0,020 al 0,022 %, colesterol al 0,09 %, 0,0125 M de EDTA, 0,01 M de Na2HPO4, 0,01 M de KH2PO4, azida sódica al 0,2 %, carbón al 0,02 %, cloruro de colina 10 % p/v, agua desionizada/destilada | |
Detección serológica de sífilis |