Learn More
BD Kit de ensayo de calcio PBX
Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular
1460.00€ - 6270.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular |
---|---|
Tipo | Kit de ensayo de calcio PBX |
Includes: Calcium Indicator, 10X PBX Signal Enhancer
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15896279
|
BD
640175 |
1 vial de indicador de calcio, 10 ml de potenciador de señal de PBX (10X, liofilizado), 90 ml de tampón de ensayo de calcio 1X | 10 preparaciones | de -20 °C |
1460.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15816289
|
BD
640177 |
10 viales de indicador de calcio, 100 ml de potenciador de señal PBX (10X, liofilizado) | 100 preparaciones | Indicador de calcio a -20 °C y potenciador de señal 10X PBX a temperatura ambiente |
6270.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Conlleva un paso de adición de tinte.
- No requiere lavado.
- Permite una implementación sencilla en un entorno de alto rendimiento.
- Probenecid, un inhibidor estándar del transporte de aniones no específicos, no es necesario para la carga de tinte.
- Puede mejorar la retención del tinte en las células.
Especificaciones
Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular | |
Kit de ensayo de calcio PBX |
Research use only