Learn More
BD DRAQ5™
Se utiliza para teñir ácidos nucleicos en células vivas o fijadas. BD Pharmingen™ DRAQ5™ también se utiliza para el análisis del ciclo celular por contenido de ADN, visualización nuclear, o discriminación de células nucleadas de residuos o células enucleadas.
748.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Color | Rojo lejano |
---|---|
Concentración | 5 mM |
Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Bioimágenes, Inmunofluorescencia, Tinción intracelular (citometría de flujo) |
Tipo de colorante | Tinte de ADN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15803959
|
BD
564903 |
50 μl |
748.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15893949
|
BD
564902 |
200 μl |
1050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Colorante de ADN fluorescente rojo lejano.
- Permeabilidad celular.
- Se utiliza para teñir ácidos nucleicos en células vivas o fijadas.
- Tiene una longitud de onda de excitación máxima de 598/646 nm.
Especificaciones
Rojo lejano | |
Almacenar sin diluir a 4 °C | |
Tinte de ADN | |
Pruebas en desarrollo: Humano, ratón; reactividad informada: Rata |
5 mM | |
Bioimágenes, Inmunofluorescencia, Tinción intracelular (citometría de flujo) | |
598/646 nm |