Learn More
BD Conjunto de tampones de factor de transcripción de Pharmingen™
Optimizado para fijar y permeabilizar células antes de la tinción inmunofluorescente y análisis citométrico de flujo de células que expresan proteínas intracitoplasmáticas e intranucleares específicas
Marca: BD 562574
Detalles adicionales : CAS : 50-00-0 Peso : 0.50000kg
Alertas:
El tampón de perm/lavado 5x contiene ≤0,09 % de azida sódica. La azida sódica produce ácido hidrazóico altamente tóxico en condiciones ácidas. Diluya los compuestos de azida en agua corriente antes de desecharlos para evitar la acumulación de depósitos potencialmente explosivos en las cañerías. El tampón de perm/lavado 4x contiene dietilenglicol y formaldehído y es nocivo.
Includes: Tampón fijo/permanente (4X), tampón de diluyente, tampón de perm/lavado (5X)
Descripción
Este conjunto está diseñado para minimizar el tiempo de procesamiento, reducir la tinción no específica, aumentar la resolución de las células teñidas positivamente y reducir significativamente la pérdida celular durante los procedimientos de fijación, permeabilización y tinción. Esto es útil para la
detección por citometría de flujo de muchas proteínas. Admite análisis de muestras a granel y de alto rendimiento de placas multipocillos y aplicaciones que requieren almacenamiento de muestras durante la noche.
- Alta sensibilidad para muchos factores de transcripción incluyendo FoxP3, RORgt, Bcl-6 y T-bet
- Compatible con muchos tipos de células, tinción de la superficie celular y colorantes en tándem
- Tamaño: 100 pruebas
Tinción intracelular (citometría de flujo)
Especificaciones
Citometría de flujo | |
Tampón fijo/permanente (4X), tampón de diluyente, tampón de perm/lavado™ (5X) | |
100 pruebas |
Seguridad y manipulación
- BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol