Learn More
Tampón de permeabilización Phosflow III, BD
Código de producto. 15849178
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15849178
Marca: BD Biosciences 558050
Para la permeabilización de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) fijas o sangre completa lisada
  • Diseñado para una tinción fluorescente óptima en citometría de flujo
  • Se puede utilizar con anticuerpos para el análisis de fosfoproteínas.
  • En muchos casos, se puede utilizar simultáneamente con anticuerpos fosfoespecíficos y la tinción de marcadores de superficie celular (p. ej., marcadores de EC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Líquido
Cantidad 125 mL
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Tampón de permeabilización Phosflow III
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol