Learn More
Tampón de permeabilización Phosflow II, BD
Código de producto. 15869178
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15869178
Marca: BD Biosciences 558052
Para la permeabilización de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) fijas o sangre completa lisada
  • Diseñado para una tinción fluorescente óptima en citometría de flujo
  • Se puede utilizar con anticuerpos para el análisis de fosfoproteínas.
  • En muchos casos, se puede utilizar simultáneamente con anticuerpos fosfoespecíficos y la tinción de marcadores de superficie celular (p. ej., marcadores de EC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Líquido
Cantidad 125 mL
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Tampón de permeabilización Phosflow II
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Phosflow Perm Buffer II
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol