Learn More
BD Cuentagotas de reactivo de catalasa
Código de producto. 11739042
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 11739042
Marca: BD 261203
Edge
Identifique microorganismos sin mezclar ni medir reactivos.
Para realizar las pruebas, apriete el cuentagotas para aplastar la ampolla. Invierta el cuentagotas para dispensar gota a gota de forma cómoda.
  • El cuentagotas contiene el suministro para un día de reactivo o tinción, herméticamente sellado dentro de una ampolla.
  • Los estrictos controles de calidad garantizan uniformidad y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cuentagotas de reactivo de catalasa
Cantidad 50/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Incluye Tinción para un día
Formato Cuentagotas
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para determinar la presencia de catalasa producida por bacterias.
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Catalase Test
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide solution