Learn More
BD Cuentagotas de reactivo de tinta china
Código de producto. 11789032
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. 11789032
Marca: BD 261194
Identifique microorganismos sin mezclar ni medir reactivos.
Para realizar las pruebas, apriete el cuentagotas para aplastar la ampolla. Invierta el cuentagotas para dispensar gota a gota de forma cómoda.
  • El cuentagotas contiene el suministro para un día de reactivo o tinción, herméticamente sellado dentro de una ampolla.
  • Los estrictos controles de calidad garantizan uniformidad y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cuentagotas de reactivo de tinta china
Cantidad 50/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Formato Cuentagotas
Para utilizar con (aplicación) Para la tinción de Cryptococcus neoformans en LCR
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de tinción Tinta china
compliance-icons
Nombre del producto
  • India Ink
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: carbon black, phenol