Learn More
BD Interleucina humana recombinante-6 (IL-6)
Código de producto. 15826188
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15826188
Brand: BD 550071
This item is not returnable. View return policy
Un ensayo de absorbancia basado en la ley Beers-Lambert
Estándar cuantitativo para medir los niveles de proteína IL-6 humana en un ELISA tipo sándwich específico de IL-6 con el anticuerpo MQ2-13B5 purificado como anticuerpo de captura y el MQ2-39C3 biotinilado como anticuerpo de detección
  • Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada congelada que contiene BSA y glicerol
  • Actividad biológica: El rango de actividad se mide en un ensayo de proliferación usando células indicadoras de TF-1 a 105 células/ml
  • Actividad específica: 0,5 - 3,0 × 108 unidad/mg
  • ED50: 30- 200 pg/ml; respuesta de dosis observada: 50 veces
Bioensayo, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento de -80 °C
Cantidad 10 μg
Fuente Humano
Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.