Learn More
BD Interleucina humana recombinante-7 (IL-7)
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Liofilizado a partir de una solución compuesta de 0,22 ++m de PBS filtrado estéril y que contiene 50 μg de albúmina de suero bovino por ++g de citocina
- Reactividad: Humano
- Tampón de almacenamiento: Liofilizado en una solución acuosa tamponada que contiene BSA
Ensayo inmunoenzimático estándar, bioensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -80 °C |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | Humano |
Para uso exclusivo en investigación