Learn More
BD Kit de análisis y clasificación de células madre pluripotentes humanas Stemflow™
Analiza las poblaciones de células vivas y fijadas para buscar la expresión de marcadores de pluripotencia y marcadores de diferenciación y para clasificar poblaciones vivas de células madre pluripotentes y sus derivados
Marca: BD 560461
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Alertas:
Los reactivos de este kit contienen azida sódica. La azida sódica produce ácido hidrazoico altamente tóxico en condiciones ácidas. Diluya los compuestos de azida en agua corriente antes de desecharlos para evitar la acumulación de depósitos potencialmente explosivos en las cañerías.
Includes: FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, control de isotipos FITC, control de isotipos PE, control de isotipos 647 Alexa Fluor, gránulos de anti-ratón, gránulos de anti-rata, gránulos negativos
Descripción
Este kit proporciona los reactivos necesarios para realizar citometría de flujo multicolor en células madre pluripotentes humanas tales como las células madre embrionarias humanas (hESCs) y las células madre pluripotentes inducidas (iPS).
- Reactividad: humana
- Tamaño: 50 pruebas
Especificaciones
FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, control de isotipos FITC, control de isotipos PE, control de isotipos 647 Alexa Fluor™, gránulos anti-ratón, gránulos anti-rata, gránulos negativos | |
50 pruebas |