Learn More
BD Syringes without Needle, 50 mL
Conventional disposable syringes available without an attached needle. BD Syringes are available in a variety of tips and can be fitted with either a conventional or safety needle.
172.00€
Especificaciones
Exactitud | ± 5% (≤1mL), ± 0.07mL (<0.2mL) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE Marked |
Sin látex | Yes |
Tipo de producto | Syringe |
Desechables | Single-use |
Alertas:
NOTICE: The printing has changed on BD 60 mL syringes to only be graduated to 50 mL now. The syringe itself has not changed. Syringes graduated to 60 mL are no longer available.
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12692550
|
BD
309620 |
Catéter |
172.00€
paquete de 160 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Feature a clear barrel with bold scale markings
- Tapered plunger rod for ease of aspiration, positive plunger rod stop
- Various tips available, including Catheter tip for flushing tubes and Luer-Lok™ for a more secure connection
- Packaging is clearly labeled: free of latex, pyrogen, BPA, DEHP or PVC
Especificaciones
± 5% (≤1mL), ± 0.07mL (<0.2mL) | |
Yes | |
Single-use | |
No Needle Included | |
Sterile |
CE Marked | |
Syringe | |
1 mL | |
50 mL |