Learn More
BD Transporte y conservación de orina
Click to view available options
Aditivo:
NAP Guard™ , 50 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Includes
Cada kit Qx UPT contiene 100 tubos Qx UPT y 100 pipetas de transferencia. Cada UPT contiene 50 μl de NAP Guard™ (≥ 742,5 mM K2EDTA).
Transporte y conservación de orina Qx
- Permite una amplia gama de condiciones de tiempo y temperatura para el almacenamiento y transporte de muestras
- Diseñado para conservar y transportar Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae
- Para muestras de orina de hombres y mujeres de individuos sintomáticos y asintomáticos
- Para su uso con los ensayos de ADN amplificado BD ProbeTec™ CT Qx y GC Qx en el sistema BD Viper™ en modo de extracción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recogida de muestras urinarias |
| Aditivo | NAP Guard™ , 50 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para ensayos de ADN amplificado BD ProbeTec™ Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae Qx, para conservar y transportar Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae en muestras de orina de hombre y mujer |
| Incluye | Cada kit Qx UPT contiene 100 tubos Qx UPT y 100 pipetas de transferencia, cada UPT contiene 50 μl de NAP Guard™ |