Learn More
BD Portaagujas de liberación rápida Vacutainer™ Pronto™
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Soporte de plástico reutilizable (100 usos estimados por soporte), diseñado para su uso con todas las agujas para muestras individuales y múltiples Vacutainer de BD, sets de extracción de sangre y adaptadores Luer
- Diseñado para evitar un apriete excesivo cuando se fija la aguja y para facilitar una liberación sencilla y fluida
- No requiere montaje y puede utilizarse con cualquier contenedor de objetos punzantes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para evitar un apriete excesivo cuando se fija la aguja |
| Para utilizar con (equipo) | Agujas para muestras individuales y múltiples Vacutainer de BD, juegos de extracción de sangre y adaptador luer |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Portaagujas de liberación rápida |