Learn More
BD Soporte de tubos Vacutainer™
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
- Compatible con todo el sistema BD Vacutainer de productos de recogida de sangre
- Tamaño estándar, transparente
- No estéril
- Transparente
- Un solo uso, no apilable
- Sin látex.
Compliance
Cumple con el boletín de información sobre seguridad y salud (SHIB) de la OSHA sobre la eliminación de agujas y soportes de tubos de sangre contaminados utilizados para flebotomías
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Reduce los riesgos de contacto con agentes patógenos de transmisión sanguínea en comparación con los soportes reutilizables |
| Sin látex | Sí |
| Tamaño | Estándar |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Esterilidad | No estéril |