Learn More
BD Green Nucleic Acid Stain
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Green Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
176.00€ - 470.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) |
|
---|---|
Color | Verde |
Tipo de producto | Green Nucleic Acid Stain |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884529
|
BD
565799 |
0.1 mL |
176.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15814539
|
BD
565802 |
0.5 mL |
470.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Green Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 503nm, and is best excited by the blue laser
- It has an emission maximum of 526nm
Especificaciones
|
|
Verde | |
Green Nucleic Acid Stain |