Learn More
BD Red Nucleic Acid Stain
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Red Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
Marca:  BD 565804
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15834539
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
  • It has an emission maximum of 651nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
-20°C
  • Immunofluorescence
  • Immunocytochemistry
  • Flow cytometry
  • Intracellular staining (flow cytometry)
Red Nucleic Acid Stain
0.5 mL
Red