Learn More
Lovibond™ Sistema respirométrico para DBO BD606
incluye 2 x BD600. Incluye 2 unidades de control BD600 con 6 cabezales sensores cada una, 12 frascos, juntas y barras de agitación, 2 matraces de desbordamiento, inhibidor de nitrificación y KOH
Marca:  Lovibond™ 2444465
Código de producto. 15328314
  • 4980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El BD 600 es un sistema respirométrico para la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Ahorre tiempo, reduzca el potencial de errores e interprete fácilmente los datos para facilitar la toma de decisiones de control de procesos en su planta.
El BD 600 es el sistema ideal para el control de procesos o como prueba secundaria al método de dilución. El uso de un sistema respirométrico resuelve muchos de los problemas asociados con el método de dilución para el análisis de la DBO.
Reducción significativa de la preparación de muestras
Es fácil comenzar a recopilar datos: simplemente añada la muestra al frasco, añada un inhibidor de nitrificación y coloque el cabezal del sensor en el frasco. No es necesario diluir la muestra ni sembrarla. Al tratarse de una prueba respirométrica, se eliminan los problemas relacionados con el aire de la muestra.
Los operadores no tienen que estar presentes al finalizar la prueba
Las mediciones se realizan y almacenan automáticamente a intervalos de tiempo regulares y se pueden recuperar a su conveniencia: ¡se acabaron los viajes de fin de semana al laboratorio o a la planta!
Interpretación rápida y sencilla de los valores de medición
Además de mostrar los resultados de una muestra directamente en mg/l de DBO, la gran pantalla integrada puede mostrar la curva de DBO, lo que facilita la visualización y comprensión de los puntos de datos de medición y las tendencias. Además, cada cabezal de sensor tiene un LED integrado. Esto permite a los operadores confirmar visualmente la muestra de la que se están mostrando los datos y reduce las posibles confusiones o errores sobre los datos de la muestra que se presentan.
Condiciones de medición uniformes
La función de inicio automático garantiza que todas las mediciones se realizan a una misma temperatura de la muestra. Cuando las condiciones de medición son uniformes en todas las lecturas, los operadores no tienen que preocuparse de que las fluctuaciones de temperatura o presión sesguen los resultados.
Identificación y seguimiento de muestras
La interfaz del BD 600 facilita la asignación de un código de identificación o un nombre de muestra al configurar una nueva muestra. Esto facilita el seguimiento de una muestra desde el momento en que se recoge y garantiza la trazabilidad durante la medición de la muestra.
Utilice el control remoto
Si se utiliza una incubadora con una puerta de vidrio, los operadores pueden utilizar el control remoto suministrado para visualizar los datos de medición de una muestra, ¡sin ni siquiera abrir la puerta! Esto garantiza además que las muestras se mantengan a una temperatura constante, lo que es esencial para obtener resultados precisos.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema respirométrico para DBO
Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno o como prueba secundaria al método de dilución