Learn More
Invitrogen™ BDNF Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ ERBDNFX5
Descripción
The Rat Brain-Derived Neurotrophic Factor (Rt BDNF) ELISA quantitates Rt BDNF in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt BDNF. Principle of the method The Rat BDNF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) es un miembro de la familia de las neurotrofinas. El BDNF se sintetiza como pre-proBDNF, seguido por la fragmentación a proBDNF. Aunque el procesamiento adicional genera la proteína 14 kDa madura, el pro-BDNF es biológicamente activo y se secreta en vesículas sinápticas junto con la forma madura. El BDNF se expresa ampliamente en el sistema nervioso central y actúa de manera autocrina y paracrina en varias clases de neuronas. La señalización se produce principalmente a través del receptor de tirosina cinasa TrkB, aunque también se ha demostrado su unión al receptor de baja afinidad p75-NTR. El BDNF promueve la supervivencia y diferenciación neuronal y ha demostrado desempeñar un papel fundamental en la formación de la memoria y la regulación sináptica. El BDNF es inducido por neuronas corticales, y es necesario para la supervivencia de las neuronas estriatales en el cerebro. La expresión del BDNF se reduce en pacientes con las enfermedades de Alzheimer y de Huntington, y también puede desempeñar un papel en la regulación de la respuesta al estrés y en la biología de los trastornos del estado de ánimo.Especificaciones
P23363 | |
12 pg/mL | |
Kit de ELISA para BDNF, 96 ensayos, 1 kit, especies de Rata, conjugado de HRP, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de BDNF en muestras que utilizan un lector de microplacas | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Colorimétrico | |
Receptores y factores de crecimiento | |
Este anticuerpo de par ELISA detecta BDNF humano y de rata. Otras especies no determinadas. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
24225 | |
Rata | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Rata | |
4 h 45 min |
De 12,29 pg/ml a 3000 pg/ml | |
De 12 pg/ml a 3000 pg/ml | |
BDNF de rata y humano | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Bdnf | |
< 12% | |
Placa de tiras de 96 pocillos recubiertos de BDNF antirrata, estándar de mieloperoxidasa de ratón recombinante liofilizada, 20 x tampones de lavado, reactivo de anticuerpo biotinilado, reactivo de estreptavidina HRP, sustrato de TMB, solución de parada, contiene 0,2 M de ácido sulfúrico, y tampón concentrado con diluyente de ensayo (5 x bμf concentrado) | |
5 x 96 pruebas | |
Neurobiología | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |