Learn More
Fisherbrand™ Homogeneizador Bead Mill 24
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15515799 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
17 x 15 x 13 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15515799
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una amplia de variedad de aplicaciones en las que es necesario moler, lisar y homogeneizar muestras biológicas antes de la extracción molecular. Se utiliza con los kits de bolas Fisherbrand™.
  • Para homogeneizar de forma simultánea hasta 24 tubos de 2 ml o 0,5 ml.
  • Capacidad para procesar más muestras en menos tiempo
  • Cómoda posición del soporte para tubos de carga frontal para ofrecer facilidad de uso e interacciones óptimas con gránulos/muestras
  • El intervalo de procesamiento es ideal para muestras de tejidos blandos
  • Enfriamiento entre ciclos innecesario (procesamiento ininterrumpido)
  • Los tubos desechables garantizan que no haya amenazas de contaminación cruzada
  • Desaparece la degradación de las muestras gracias a un procesamiento rápido
  • Su menor tamaño maximiza el espacio en la mesa de trabajo
  • Tiempo de actividad: 1 a 99 segundos
  • Intervalo de rendimiento: De 0,8 m/s a 6 m/s en incrementos de 1,5 m/s
  • Número de ciclos: 1-9
Compliance
Conformidad CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Homogeneizador
Requisitos eléctricos 110-230 VAC/50-60 Hz
Dimensiones (Pr x An x Al) 17 x 15 x 13 in.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17 x 15 x 13 in
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN/ARN, homogeneización de tejidos, purificación de proteínas
Peso (imperial) 65 lb.
Peso (métrico) 29.5 kg