Learn More
Applied Biosystems™ Puntas y tubos del sistema de purificación de protección alimentaria KingFisher™, ml
Código de producto. 10453273
Click to view available options
Cantidad:
240 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10453273
Marca: Applied Biosystems™ 15951
Puntas y tubos BeadRetriever™
Las tiras de tubos están diseñadas para el procesamiento y el aislamiento de las moléculas diana; una muestra utiliza una tira compuesta por cinco tubos. Las puntas de plástico desechables están diseñadas para proteger la superficie magnética del contacto con la muestra. El sistema BeadRetriever™ utiliza materiales plásticos desechables de baja adherencia para un procesamiento óptimo de las partículas magnéticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Nº de pruebas 240 tests
Línea de productos KingFisher ml
Cantidad 240 pruebas
Condiciones de envío Temperatura ambiente