Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa y graduaciones transparentes
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
5000 mL
Descripción
- PP (polipropileno)
- Translúcido
- Esterilizable en autoclave
- Graduado para mediciones
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro de base (métrico) | 95 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 116 mm |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Altura (métrico) | 170 mm |
Incluye | Asa |
Cantidad | 6/Paq. |
Tipo | Vaso de precipitados |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa y graduaciones transparentes >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido