Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa y graduaciones transparentes Código de producto.: 11901521
Añadir a la cesta
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa y graduaciones transparentes
Código de producto. 11901521 Tienda Bürkle Productos
100 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
5000 mL
Código de producto. 11901521
Marca: Buerkle™ 71020100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los vasos de precipitados Buerkle™ con asa y graduaciones transparentes que ofrecen una excelente resistencia química que los hace utilizables para una amplia gama de requisitos de medición en el laboratorio. El asa rectangular ofrece un soporte y un control de dispensación fiables.
  • PP (polipropileno)
  • Translúcido
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduado para mediciones
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro de base (métrico) 40 mm
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polypropylene
Para utilizar con (aplicación) Suitable for Use with Foodstuffs
Altura (métrico) 80 mm
Incluye Handle
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Scale Escala transparente
Título del producto
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa y graduaciones transparentes >