Learn More
Pal International™ Máscaras para barba
85.80 EUR hasta el 2024-09-30
Use el código promocional "21675" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21675" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Descripción
- Sin látex
- Tejido suave no tejido
- Sujeciones suaves para las orejas
- Talla única
Especificaciones
Tipo | General Purpose Beard Cover |
Tamaño | Universal |
Material | Polipropileno |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Sin látex | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | General Maintenance, Food Industry |
Cantidad de embalaje | 100/paq. |
Longitud (métrico) | 120 mm |