missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BECN1 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: OTI1F1, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502643S

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BECN1 Monoclonal antibody specifically detects BECN1 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
BECN1 | |
Monoclonal | |
0.35 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q14457, Q91XJ1 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
114558, 480513, 8678 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI1F1 | |
Unconjugated | |
BECN1 | |
4921513J16Rik; 5430417M23Rik; APG6; Atg6; ATG6 autophagy related 6 homolog; Bcl-2-interacting protein beclin; beclin 1; beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2-interacting protein); beclin 1 (coiled-coil, myosin-like BCL2 interacting protein); beclin 1 (coiled-coil, myosin-like BCL2-interacting protein); beclin 1, autophagy related; beclin1; beclin-1; Beclin-1; beclin-1; Beclin-1-C 35 kDa; Beclin-1-C 37 kDa; becn1; Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein; coiled-coil, myosin-like BCL2-interacting protein; GT197; hypothetical protein MGC73097; myosin-like BCL2 interacting protein; Protein GT197; testis secretory sperm-binding protein Li 215e; VPS30; zgc:73097 | |
Full length human recombinant protein of human BECN1 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Canine, Human, Rat | |
Antibody | |
IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
BECN1 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: OTI1F1, TrueMAB™, Origene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido