Learn More
Ácido behénico, tecnología. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Behenic acid is used to give hair conditioners and moisturizers their smoothing properties. It is also used to investigate the phase behavior of long-chain acids in supercritical propane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido behénico se utiliza para dar a los acondicionadores de cabello e hidratantes sus propiedades suavizantes. También se utiliza para investigar el comportamiento de fase de los ácidos de cadena larga en el propano supercrítico.
Solubilidad
Soluble en DMF (∼3 mg/ml), metanol caliente, agua (0,15 mg/ml a 25 °C), cloroformo y etanol (2,18 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases. Almacenar a temperatura ambiente.
El ácido behénico se utiliza para dar a los acondicionadores de cabello e hidratantes sus propiedades suavizantes. También se utiliza para investigar el comportamiento de fase de los ácidos de cadena larga en el propano supercrítico.
Solubilidad
Soluble en DMF (∼3 mg/ml), metanol caliente, agua (0,15 mg/ml a 25 °C), cloroformo y etanol (2,18 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases. Almacenar a temperatura ambiente.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Behenic acid |
Punto de fusión | 74°C to 78°C |
Punto de ebullición | 306°C (60 mmHg) |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 1792887 |
Índice Merck | 14,1023 |
Información de solubilidad | Soluble in DMF (∽3mg/ml),hot methanol,water (0.15mg/ml at 25°C),chloroform,and ethanol (2.18mg/ml at 25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.6 |
Porcentaje de pureza | 85% |
Grado | Técnico |