Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer Made Of Nylon
Made from Nylon. Convenient and safe mixed-bed ion exchanger for small to medium-sized quantities of high purity water. To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
Marca:  behr Labor-Technik™ B00223478
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10136541
  • 2340.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Aprovechamiento óptimo de la capacidad del intercambiador de iones debido a la distribución absolutamente uniforme del agua en la unidad
    • Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
      • Resistente a la presión de alternancia
        • La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
          • También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
            • Resistencia a la presión de hasta 8 bar
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de lecho mixto B22DNZ resistente a la presión fabricada en nailon, resistente a una presión permanente de hasta 8 bar, cartucho de repuesto
500 l/h
B22dNZ
2400 l
Nailon
Desmineralizadores