Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer Made Of Nylon
Made from Nylon. Convenient and safe mixed-bed ion exchanger for small to medium-sized quantities of high purity water. To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
Marca: behr Labor-Technik™ B00223480
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aprovechamiento óptimo de la capacidad del intercambiador de iones debido a la distribución absolutamente uniforme del agua en la unidad
- Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
- Resistente a la presión de alternancia
- La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
- También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
- Resistencia a la presión de hasta 8 bar
- Resistencia a la presión de hasta 8 bar
- También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
- La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
- Resistente a la presión de alternancia
- Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
Especificaciones
Unidad de lecho mixto B45DNZ resistente a la presión fabricada en nailon, resistente a una presión permanente de hasta 8 bar, cartucho de repuesto | |
800 l/h | |
B45dNZ |
5500 l | |
Nailon | |
Desmineralizadores |