Learn More
H-B Instrument™ Temporizador de tres botones de canal único DURAC™ con memoria
El temporizador de un solo canal tiene una operación de tres teclas para facilitar su uso
Marca:  H-B Instrument™ B61700-3400
18.53 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17693125
  • 20.15€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Una pila AAA
Descripción
Descripción
  • Capacidad de temporización: 99 minutos: 59 s
  • Dirección de recuento: arriba/abajo
  • Memoria del último tiempo ajustado
  • Alarma sonora; muestra el tiempo transcurrido después de la cuenta atrás
  • Opciones de montaje: acuéstese sobre un banco, párese en el borde para una vista vertical, respaldo magnético para fijación a superficies metálicas
  • Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador de canal único
±5 segundos/día
1 s
10/Caja
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
H-B Instrument™ Temporizador de tres botones de canal único DURAC™ con memoria > Temporizador de tres botones de un solo canal con memoria