Learn More
Bel-Art™ Bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico con 1,5 mil de grosor SP Scienceware™
Código de producto. 11302164 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
De 18,9 a 34 l (40-55 gal.)
De 18,9 a 34 l (5-9 gal.)
De 49,21 a 75,70 l (13-20 gal.)
De 7,57 a 15,14 l (2-4 gal.)
De 75,70 a 113,56 l (20-30 gal.)
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
11302164 De 18,9 a 34 l (5-9 gal.) paquete de 200
11392154 De 7,57 a 15,14 l (2-4 gal.) paquete de 200
11312164 De 49,21 a 75,70 l (13-20 gal.) paquete de 200
11737927 De 75,70 a 113,56 l (20-30 gal.) paquete de 200
10296674 De 18,9 a 34 l (40-55 gal.) 100 PCS
5 options
Código de producto. 11302164
Marca: Bel-Art™ F131641923
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluyen un símbolo de riesgo biológico negro y los procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas. Las bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico con 1,5 mil de grosor Bel-Art™ SP Scienceware™ son esterilizables en autoclave y son eficaces para la eliminación de materiales biopeligrosos.
Incluyen un símbolo de riesgo biológico negro y los procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas. Las bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico con 1,5 mil de grosor Bel-Art™ SP Scienceware™ son esterilizables en autoclave y son eficaces para la eliminación de materiales biopeligrosos.
  • Las bolsas de polipropileno rojo brillante incluyen un símbolo de riesgo biológico negro
  • Procedimientos de precaución impresos en la bolsa en inglés, español, francés y alemán para una mayor seguridad
  • El parche de esterilización se oscurece cuando se somete a esterilización por vapor
  • Esterilizable en autoclave a vapor a alta temperatura a 135 °C
  • Ha superado las pruebas de resistencia a roturas ASTM 1922 e impacto por caídas ASTM 1709
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Descripción 48 x 58 cm (Pr. x Al.)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) De 18,9 a 34 l (5-9 gal.)
Capacidad (métrico) De 22,7 l a 34,06 l
Certificaciones/conformidad Resistencia a desgarros ASTM 1922, impacto de dardos ASTM 1709
Tipo de tapón Zip Tie
Color Rojo
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para residuos de riesgo biológico
Incluye Parche indicador de esterilización preimpreso, etiquetado con símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en inglés, francés, alemán y español
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,279 mm
Grosor (imperial) 1,50 mil
Dimensiones (L x An) 19 x 23 pulg
Longitud (imperial) 23 in
Longitud (métrico) 58.4 cm
Anchura (imperial) 19 in
Anchura (métrico) 48 cm
Altura (imperial) 23 in
Altura (métrico) 58 cm
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico