Learn More
Bel-Art™ Cajas de almacenamiento para congelador de tubos para PCR de 144 posiciones SP Scienceware™
Código de producto. 15427710 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,25 x 5,25 x 1 pulg (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15427710 5,25 x 5,25 x 1 pulg (13,2 x 13,2 x 2,5 cm) paquete de 5
1 options
Código de producto. 15427710
Marca: Bel-Art™ F188370000
Proporciona almacenamiento en el congelador ULT a temperaturas de hasta –86 °C
Proporciona almacenamiento en el congelador ULT a temperaturas de hasta –86 °C
Diseñadas para encajar en una gradilla para congelador estándar de 5 cm (2 pulg.), estas cajas de congelador de tubos para PCR con 144 posiciones pueden albergar tubos para PCR de 0,2 ml de forma individual o en tiras.
  • Si se utilizan tubos para PCR con tapón plano, pueden apilarse dos cajas para adaptarse a un espacio de una gradilla de almacenamiento en congeladores de 5 cm (2 pulg.)
  • Su índice alfanumérico, base y tapa de policarbonato transparente facilitan la identificación de las muestras dentro de la caja
  • Capacidad para almacenar tubos para PCR de 0,2 ml de forma individual o en tiras
  • Duraderas e impermeables a la humedad
  • L x An x Al: 13,2 x 13,2 x 2,5cm (5,25 x 5,25 x 1 pulg)
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa
Color Transparente
Material Policarbonato
Forma Cuadrada
Para utilizar con (equipo) Gradilla de almacenamiento para congeladores de 5 cm (2 pulg.)
Admite Tubos PCR de 0,2 ml
Tipo de producto Congelador
Cantidad 5/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,25 x 5,25 x 1 pulg (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
Longitud (métrico) 13,2 cm
Longitud (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 13,2 cm
Anchura (imperial) 5,2 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Altura (imperial) 1 in