Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores acrílicas SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Bronce
Transparente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Beschreibung
- Armario acrílico con estantes extraíbles de tipo bandeja y con fondos perforados que se deslizan hacia dentro y fuera por los raíles preestablecidos
- La puerta se abre de derecha a izquierda y se cierra con un pestillo de acero inoxidable
- Disponibles con tres estantes
- Se suministra en color transparente y bronce para materiales fotosensibles
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente |
| Modelo de cabina | Front-loading |
| Material | Acrílico |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Con junta |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en refrigeradores o a temperatura ambiente para materiales fotosensibles |
| Admite | 32 latas |
| Incluye | 3 estantes de tipo bandeja con fondos perforados y que se deslizan hacia dentro/fuera por los rieles preestablecidos, cierre de bloqueo con giro de acero inoxidable para puerta |
| N.º de estantes | 3 estantes extraíbles de tipo bandeja |
| Volumen (imperial) | 0,82 pies cúb. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur